19270
Butyric anhydride
purum, ≥97.0% (NT)
Sinónimos:
Butanoic anhydride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: W11413-50MG
EUR 229.07
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: W11413-50MG
EUR 229.07
Productos recomendados
vapor density
5.45 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
10 mmHg ( 79.5 °C)
grade
purum
assay
≥97.0% (NT)
autoignition temp.
535 °F
expl. lim.
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−75-−66 °C (lit.)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?