Merck
15604
Sigma-Aldrich
Urea
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado
puriss.
Nivel de calidad
Ensayo
99.0-100.5%
99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Formulario
solid
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
impurezas
alkalic reac. substances, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% insoluble in ethanol
≤0.05% ammonium (NH4)
≤0.1% biuret(carbamylurea)
residuo de ign.
≤0.1% (as SO4)
pérdida
≤1.0% loss on drying, 105 °C, 1 h
mp
132-135 °C (lit.)
132-135 °C
solubilidad
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
densidad
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤0.5 mg/kg
idoneidad
in accordance for appearance of solution
in accordance for identity
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Urea is a colorless, odorless solid. It has prism-like crystals. It forms insoluble nitrate salts with nitric acid and oxalate salts with oxalic acid. On reaction with alkanes or substituted alkanes, it affords crystal-lattice inclusion compounds.
Urea can be prepared from ammonia and carbon-dioxide, via Haber-Bosch process. It can also be used to prepare urea-formaldehyde resins, via condensation reaction.
Aplicación
Utilizada para la desnaturalización de proteínas y como suave agente de solubilización para las proteínas insolubles o desnaturalizadas. Útil para la renaturalización de proteínas de muestras ya desnaturalizadas con cloruro de guanidina 6 M como los cuerpos de inclusión. Puede utilizarse con clorhidrato de guanidina y ditiotreitol (DTT) en el repliegue de las proteínas desnaturalizadas a su forma nativa o activa.
Urea has been used in the following studies:
  • Synthesis of SnO2 nanoparticles.
  • Synthesis of urethanes, ureides and semicarbazides.
  • Denaturation of protein isolated from Saccharomyces cerevisiae Y15696 strain
  • Protein electrophoretic studies.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 7
1 of 7
Urea British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP350
Urea
Urea crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.37030
Urea
Urea European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
U0600000
Urea
Urea Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1406
Urea
Urea NIST® SRM® 2141
NIST2141
Urea
Braun D, et al. et al.
Polymer Synthesis: Theory and Practice: Fundamentals, Methods, Experiments ; with 31 Tables (2001)
Nova I and Tronconi E et al.
Urea-SCR Technology for deNOx after treatment of Diesel Exhausts (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1137-1137 (1994)
Genna L Andrews et al.
Analytical chemistry, 83(13), 5442-5446 (2011-05-31)
The TripleTOF 5600 System, a hybrid quadrupole time-of-flight mass spectrometer, was evaluated to explore the key figures of merit in generating peptide and protein identifications that included spectral acquisition rates, data quality, proteome coverage, and biological depth. Employing a Saccharomyces
Joost P J J Hegmans et al.
The American journal of pathology, 164(5), 1807-1815 (2004-04-28)
Exosomes are small membrane vesicles secreted into the extracellular compartment by exocytosis. Tumor exosomes may be involved in the sampling of antigens to antigen presenting cells or as decoys allowing the tumor to escape immune-directed destruction. The proteins present in