14400
Biotina
≥99.0% (T)
Sinónimos:
D-Biotina, Bios II, Coenzima R, Vitamina H, Vitaminas B7
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +91±2°, c = 1% in 0.1 M NaOH
residuo de ign.
≤0.1% (as SO4)
pérdida
≤0.5% loss on drying
color
colorless to white
mp
229-234 °C
231-233 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: soluble 80mg/100 ml at 25 °C
water: soluble 22mg/100 ml at 25 °C
0.1 M NaOH: 10 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
H2O: very soluble
organic solvents: insoluble
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
aplicaciones
detection
cadena SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Clave InChI
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?