Merck
12665
Sigma-Aldrich
Potassium (poly)sulfide
≥42% K2S basis
Sinónimos:
Potassium polysulfide
About This Item
Fórmula lineal:
K2S/n
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.22
Formulario:
solid
Nivel de calidad
Formulario
solid
concentración
≥42% (K2S)
cadena SMILES
[K+].S
InChI
1S/K.H2S/h;1H2/q+1;
Clave InChI
ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Potassium polysulfide shows high aqueous solubility and can act as high energy density half-cells for secondary electrochemical storage systems. It can be used as a sulfur source for synthesizing sulfur nanoparticles.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Production of sulfur nanoparticles from aqueous solution of potassium polysulfide.
Massalimov I A, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 85(12), 1832-1837 (2012)
An energetic medium for electrochemical storage utilizing the high aqueous solubility of potassium polysulfide.
Licht S.
Journal of the Electrochemical Society, 134(9), 2137-2141 (1987)