11358
Ácido sulfámico
analytical standard
Sinónimos:
Ácido amidosulfónico
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
99.0-101.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Inchi Key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?