Merck
03520585
Aspalathin
primary reference standard
Sinónimos:
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-(3-β-D-glucopyranosyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-propanone, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3′-β-D-glucopyranosyl-2′,4′,6′-trihydroxypropiophenone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H24O11
Número de CAS:
Peso molecular:
452.41
Beilstein:
1412711
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C2=C(O)C(C(CCC3=CC(O)=C(O)C=C3)=O)=C(O)C=C2O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C21H24O11/c22-7-14-17(28)19(30)20(31)21(32-14)16-13(27)6-12(26)15(18(16)29)10(24)4-2-8-1-3-9(23)11(25)5-8/h1,3,5-6,14,17,19-23,25-31H,2,4,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
Clave InChI
VCPUQYKWJRESOC-VJXVFPJBSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)