24-1390
Fenol
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Hidroxibenceno
About This Item
0.36 mmHg ( 20 °C)
Productos recomendados
grado
JIS special grade
densidad de vapor
3.24 (vs air)
presión de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
temp. de autoignición
1319 °F
lim. expl.
8.6 %
disponibilidad
available only in Japan
pH
~5 (20 °C, 50 g/L)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
densidad
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?