19-4060
NMP
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinónimos:
1-Metil-2-pirrolidona, N-Metil-2-pirrolidona, NMP
About This Item
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Productos recomendados
Nombre del producto
1-Metil-2-pirrolidinona, SAJ first grade, ≥98.0%
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Ensayo
≥98.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
518 °F
lim. expl.
9.5 %
disponibilidad
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-8
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
densidad
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?