05-1530
Carbon black
CP
Sinónimos:
graphite nanoparticles
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número de CAS:
Peso molecular:
12.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
grado
CP
Formulario
pellets
powder
disponibilidad
available only in Japan
tamaño de partícula
24 nm (graphitized carbon black)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Actionable cancer vulnerability due to translational arrest, p53 aggregation and ribosome biogenesis stress evoked by the disulfiram metabolite CuET.
Kanellis, et al.
Cell Death and Differentiation, 30, 1666-1678 (2023)
Götz A Westphal et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(5), 997-1005 (2015-04-22)
Inflammation is a decisive pathophysiologic mechanism of particle toxicity and accumulation of neutrophils in the lung is believed to be a crucial step in this process. This study describes an in vitro model for investigations of the chemotactic attraction of