Merck
ATPD-RO
Roche
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt trihydrate
Disodium salt
Sinónimos:
ATP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20N5Na2O16P3
Número de CAS:
Peso molecular:
605.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
crystals
mol peso
Mr 507.2 (ATP)
Mr 605.2 (ATP-Na2 x 3 H2O)
envase
pkg of 10 g (10127531001)
pkg of 5 g (10127523001)
fabricante / nombre comercial
Roche
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
Clave InChI
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
Descripción general
The product contains disodium salt crystals of ATP.
Aplicación
ATP, disodium salt, is used for the luminometric determination of Luc activity in cell extracts.[1][2]
Calidad
Purity: ≥98% ATP-Na2H2 x 3 H2O, ≥82% ATP (enzymatic), ≤0.5% ADP and AMP (enzymatic), ≤0.01% GTP (HPLC), ≤30 ppm heavy metals (as Pb-ions), ≤15 ppm Fe-ions
Nota de preparación
Storage conditions (working solution): The reconstituted aqueous solution is stable for one week at 2 to 8 °C, and for several months at -15 to -25 °C.
Otras notas
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Direct chemiluminescence detection of nitric oxide in aqueous solutions using the natural nitric oxide target soluble guanylyl cyclase
Woldman
Free Radical Biology & Medicine, 47.10, 1339-1345 (2009)
Conazole fungicides inhibit Leydig cell testosterone secretion and androgen receptor activation in vitro
Roelofs
Toxicology, 271-283 (2014)