10812846001
Roche
Clorhidrato de Trizma®
>99% (titration), pH 7.0-9.0, suitable for FISH
Sinónimos:
Clorhidrato de trometano, TRIS / HCI, TRIS hydrochloride, Tris(hidroximetil)-aminometano hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (titration)
form
solid
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
FISH: suitable
pH
7.0-9.0
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
absorption
<0.02 at 300 nm at 100 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Features and Benefits
Quality
Heavy metals: <1 ppm Pb and Fe
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?