Documentos clave
ZFC0NN5ST
Milli-Q
Conector 5 m
Connects a system to a tank, for use with Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Sinónimos:
Conector 5 m sistema a depósito
About This Item
UNSPSC Code:
41104214
NACRES:
JA.13
feature
For System to tank connection
manufacturer/tradename
Milli-Q®
cable L
5 m
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
Este conector de 5 m es un accesorio de instalación utilizado para conectar un depósito a los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000/03/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 y Milli-Q® EQ 7000/08/16. Agrupa conexiones hidráulicas y eléctricas en un manguito de 5 m de longitud.También se dispone de una versión del conector de 2 m de longitud (ZFC0NN2ST).
Features and Benefits
  • Le permite instalar un depósito a una distancia de hasta 5 m del sistema
  • Consiga una instalación limpia y una integración clara agrupando tubos y cables en una única funda blanca
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany