XX803GS25
Tubing for Easy-Load Pump, 1/2 in. ID, silicone
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Productos recomendados
Materiales
silicone
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Longitud
7.6 m (25 ft)
Diámetro
0.5 cm
Nota de preparación
Sterilization Method
Autoclavable
Autoclavable
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany