Key Documents
XX6700125
Millipore
Boquilla hexagonal, 1/4 pulg. NPTM 51 mm., acero inoxidable
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
stainless steel (Series 300)
Quality Level
I.D.
6.3 mm (0.25 in.)
shipped in
ambient
General description
Millipore dispone de una amplia selección de accesorios, adaptadores, válvulas, medidores y tubos que se pueden utilizar junto con los sistemas de filtración Millipore. Con las excepciones indicadas, el material de construcción en la serie 300 es de acero inoxidable.
Los adaptadores Tri-Clamp (TC) se denominan por convención como racores TC de 1 1/2 pulg., 2 pulg., etc. Los racores TC de 1 1/2 pulg. se conectan a tubos de D.E. de 1 pulg. o 1 1/2 pulg. Los racores TC de 2 pulg. se conectan sólo a tubos de 2 pulg. de diámetro exterior.
Application
Accesorios para los portafiltros para la preparación de la muestra.
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.