Documentos
XX1514706
Millipore
Matraz de filtración al vacío con brazo lateral Millipore
1L, Threaded side-arm with quick vacuum disconnect
Sinónimos:
Side-Arm Vacuum Flask
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
borosilicate glass
technique(s)
vacuum filtration: suitable
flask capacity
1 L
fitting
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Matraz de filtración al vacío con brazo lateral Millipore
1 l, nuevo brazo lateral roscado con rápida desconexión del vacío
Estos matraces con brazo lateral están diseñados para utilizarse en procedimientos de filtración al vacío con los portafiltros de vidrio Millipore clásicos.
Este artículo es un accesorio para varios kits.
Características y beneficios:
• El brazo lateral se conecta a la fuente de vacío con una manguera de D.I. de 3/8 pulg.
• Los matraces de 1 l y 4 l aceptan el tapón perforado No. 8
• El matraz de 125 ml acepta el tapón No. 5
Aplicaciones:
Filtración al vacío utilizando los portafiltros clásicos