Key Documents
UFC40GV0S
Millipore
Filtro de centrífuga Ultrafree®, volumen de muestra de 2 ml
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic), sterile
Sinónimos:
Centrifuge filter
About This Item
UNSPSC Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
sterility
sterile
feature
holdup volume 10 μL
manufacturer/tradename
Ultrafree®
parameter
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
77 mm
diam.
16.3 mm
filtration area
0.8 cm2
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
General description
Las unidades de centrífuga Ultrafree®-MC (0,5 ml) y Ultrafree-CL (2 ml) son filtros desechables de un solo uso que se emplean para eliminar partículas de las disoluciones biológicas acuosas. Estas unidades se presentan en dos volúmenes de procesamiento con una gama de membranas microporosas (de 0,1 a 5,0 µm) para una filtración rápida y un rendimiento muy reproducible. También hay unidades pre-esterilizadas. Uso en rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml (-MC) y de 15 ml (–CL).
•Cinco tamaños de poro diferentes, desde 0,1 hasta 5,0 µm
•También disponemos de unidades preesterilizadas
•Rápida filtración y rendimiento muy reproducible
•Uso en rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml
Aplicaciones
•Eliminación de las partículas y los precipitados de las muestras acuosas y algunas disueltas en disolvente
•Ideal para utilizar con disoluciones proteicas y de ácidos nucleicos.
Tipo de filtro: Microfiltración
Application
PVDF hidrófila, tamaño de poro 0,22 µm, 2 ml de volumen, estéril
Rotor de ángulo fijo (15 ml) con una fuerza centrífuga máxima de 5 000 x g
Physical form
Código de colores: Amarillo
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Lu Sun et al.
Cell reports, 30(1), 257-268 (2020-01-09)
In preparation for transcription, the chromatin remodeler SWR installs homotypic ZZ nucleosomes at promoters by replacing the two nucleosomal H2A with H2A.Z in a stepwise manner. Nucleosome-free regions (NFRs) help recruit SWR to promoters; this is thought to position SWR
Protocolos
Affinity interaction chromatography is an effective method for protein purification that can achieve up to 95% purity in one step