Documentos clave
SYMBCHH01
Millipore
Soporte para la unidad central de comunicación Steritest®Symbio
For hoods, for use with Steritest® Symbio pump
Sinónimos:
Montaje
About This Item
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
material
stainless steel
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
shipped in
ambient
General description
El soporte para la unidad central de comunicación Steritest® Symbio para campanas es un accesorio opcional para la bomba Steritest® Symbio. La unidad central de comunicación no está pensada para su colocación en la campana de flujo laminar y, por lo tanto, puede fijarse a una de las patas de la campana de flujo laminar utilizando el soporte de la unidad central de comunicación para campanas. Este accesorio libera espacio en el suelo, y su diseño único es compatible con muchos tipos de barras de soporte.
Application
El soporte para la unidad central de comunicación Steritest® Symbio para campanas se utiliza para fijar la unidad central de comunicación a una de las patas de la campana de flujo laminar. Puede ajustarse la profundidad.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany