Documentos clave
SX1330
Supelco
Spill Kit, Solvent Spill Adsorber
SpillSolv®
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
Al × L × An
13 in. × 19½ in. × 7 in.
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Componentes
6 x 0.5 kg SpillSolv Volatile Adsorbent Powder, 1 pair splash goggles with ventilation, 1 pair nitril gloves, 6 H.D. disposal bags 14" x 20" x 4 mil, 4 disposable plastic scoops and scrapers, 1 big sponge for residue clean up and 1 treatment guide.
Información legal
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable