SVHVB1010
Filtro a presión Millipore® Sterivex™
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, capacity 1000 mL, with bell outlet, pack of 10 ea
Sinónimos:
Unidad de filtración a presión Sterivex-HV
About This Item
Productos recomendados
material
Eastar™ housing
PVDF membrane
Quality Level
sterility
sterile
product line
Sterivex™
feature
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
packaging
pack of 10 ea
parameter
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
85 mm
capacity
1000 mL
diam.
5.4 cm
filtration area
10 cm2
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
outlet filling bell
shipped in
ambient
General description
- Las unidades Sterivex están diseñadas para dispensar el filtrado prácticamente en cualquier recipiente de almacenamiento. Estas unidades están disponibles con diferentes conexiones de salida (véase tabla).
- Las unidades de filtración Sterivex pueden procesar volúmenes de hasta 1 000 ml o 2 000 ml, dependiendo del tipo de membrana utilizado en la unidad. Puede elegirse entre tres tipos diferentes de membranas.
- Volúmenes esterilizados por filtración de hasta 1 000 ml o 2 000 ml utilizando unidades de filtración Sterivex™ impulsadas por presión (la capacidad depende del tipo de membrana utilizado en la unidad). Con tres opciones de membrana diferentes y una variedad de opciones de conexión de salida, los filtros Sterivex pueden adaptarse virtualmente a cualquier secuencia de trabajo y dispensar el filtrado en casi cualquier recipiente de almacenamiento. Los filtros Sterivex son adecuados para jeringas, bombas peristálticas o recipientes presurizables, y eliminan el riesgo de contaminación asociada a la decantación o el pipeteo.
Características y beneficios:
- Funciona con una variedad de unidades presurizables, como las jeringas, las bombas peristálticas y los recipientes presurizables
- Viene con múltiples tipos de membrana para adaptarse a sus requisitos de aplicación con capacidades de hasta 2 l
Aplicaciones:
Esterilización de disoluciones acuosas
Application
Principle
Physical form
Preparation Note
Radiación gamma
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración
- Aplicación: Esterilización mediante filtración
- Indicaciones de uso: Filtración de volúmenes grandes utilizando presión positiva
- Instrucciones de uso: Consulte la sección Sterivex™ de las instrucciones de uso de la guía del usuario
- Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Artículos
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.