Key Documents
SLLHC25NS
Millipore
Filtro de jeringa de PTFE hidrófilo Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-LH, Filtro de jeringa de PTFE de 0,45 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Quality Level
description
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LH hydrophilic PTFE membrane, ion chromatography certified
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume< 100 μL (after air purge)
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
H
19.8 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
pore size
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: LH
Descripción general de los filtros de jeringa IC Millex® no estériles:
• Cromatografía iónica certificada
• Membrana de PTFE hidrófila disponible en tamaños de poro de 0,20 µm y 0,45 µm y dos diámetros para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
• Bajo nivel de extraíbles de IC, lo que optimiza los niveles de fondo en análisis de IC sensibles
• Compatibles con disoluciones acuosas y orgánicas, lo que ofrece una amplia compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio.
Número de referencia (SKU) y tamaños de envase
SLLGC13NL: PTFE hidrófila de 0,2 µm, 13 mm, 100 por paquete
SLLGC25NS: PTFE hidrófila de 0,2 µm, 25mm, 50 por paquete
SLLHC13NL: PTFE hidrófila de 0,45 µm, 13 mm, 100 por paquete
SLLHC25NS: PTFE hidrófila de 0,45 µm, 25 mm, 50 por paquete
Aplicaciones:
Chromatografía iónica
Packaging
No estéril
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Physical form
Código de colores: Entrada natural/salida natural
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Ver todo