SLLGX13
Millex® hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.20 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinónimos:
0.20 μm PTFE syringe filter, Millex-LG syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE membrane
polypropylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
43 mL/min flow rate
43 mL/min water flow rate
45 °C max. temp.
technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
H
21 mm
diam.
13 mm
filtration area
0.8 cm2
volume
10 mL
color
light blue
pore size
0.20 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
bubble point
≥3.0 bar at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
SLLGX13NL replaces SLLGH13NL
SLLGX13NK replaces SLLGH13NK
Applications:
Sample filtration prior to UHPLC, LC-MS, and mass spectrometry; Filtration of protein-containing solutions, and aqueous or organic solutions
Packaging
Specifications
Linkage
Physical form
Legal Information
related product
Los clientes también vieron
Artículos
Visión general de los ensayos de las impurezas nitrosamínicas, las regulaciones mundiales y las consideraciones clave en la selección de los filtros para la preparación y el análisis de las muestras.
Visión general de los ensayos de las impurezas nitrosamínicas, las regulaciones mundiales y las consideraciones clave en la selección de los filtros para la preparación y el análisis de las muestras.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.