Key Documents
SLGVR33RB
Millipore
Filtro de jeringa de PVDF Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,22 μm
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
modified acrylic housing
Quality Level
description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
sterility
γ-irradiated
sterile
product line
Millex®
feature
hydrophilic
packaging
pk of 250
manufacturer/tradename
Millex® SLGVR33RB
parameter
≥40 mL/min water flow rate
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
technique(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
volume
100 mL
color
yellow
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
bubble point
≥50 psi, water
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
binding type
Protein low binding
General description
Los filtros de jeringa estériles Millex son ideales para esterilizar disolventes orgánicos, disoluciones acuosas o aire/gas. En muchos métodos de preparación de muestras se especifican los filtros Millex por su calidad y uniformidad incomparables. Los filtros Millex no sólo se caracterizan por un mínimo volumen muerto y caudales más rápidos, sino que también resisten presiones de funcionamiento superiores y son compatibles químicamente con una diversidad de muestras y disolventes para reducir al mínimo la lixiviación de impurezas extraíbles. Los filtros Millex se producen en un entorno automatizado y controlado con los mayores niveles de calidad.
Application
  • Esterilización de medios de cultivo tisular, disoluciones proteicas o disoluciones acuosas
  • Esterilización de disoluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de gran valor o de componentes de moléculas pequeñas
Features and Benefits
  • Ultrabaja adsorción de proteínas
  • Adaptados a una variedad de aplicaciones en función del tipo de membrana, la carcasa y la calificación de validación
  • Membranas con bajos niveles de extraíbles y baja absorción para pérdidas mínimas de muestra
  • Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más elevadas para mayores requisitos de rendimiento
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany