Documentos clave
SLGNDZ5
Millipore
Millex Nylon syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
0.2 μm Nylon syringe filter, Millex-GN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiales
Nylon membrane
high-density polyethylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex
Parámetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnicas
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
21 mm
Diámetro
25 mm
filtración área
3.9 cm2
volumen
100 mL
tamaño de poro
0.2 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Aplicación
  • Dissolution testing
  • Automated sample filtration
  • Clarification of solutions containing high particle levels
Especificaciones
For general laboratory use only
Información legal
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Datos y productos de filtración recomendados para analizar las PFAS utilizando la metodología EPA 1633 modificada.
Ver todo