SIMFILTER
Filtro final Simfilter - 0,05 μm
For Simplicity® systems
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
pore size
0.05 μm pore size
compatibility
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
shipped in
ambient
General description
Simfilter es el filtro final utilizado para realizar la filtración final del agua dispensada eliminando partículas de tamaño superior a 0,05 μm. El filtro final Simfilter de 0,05 μm puede utilizarse con los sistemas de purificación de agua Simplicity®.
Application
El Simfilter, cuando se coloca a la salida de un sistema de purificación de agua Simplicity®, suministra agua adecuada para cualquier uso de laboratorio en el que la concentración de bacterias o partículas debe mantenerse baja.
Features and Benefits
Fungible genuino para la sustitución del filtro final de 0,05 μm SIMFILTER - Simfilter.
Legal Information
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany