SHF1800425
HI-Flow™ Plus HF18004
backing thickness 4 mil, width 25 mm, pack of 1 slit roll
Sinónimos:
Membrana Hi-Flow™ Plus 180, HF, Hi-Flow, membrana de flujo lateral, membrana de inmunoanálisis, membrana de nitrocelulosa
About This Item
Productos recomendados
packaging
pack of 1 slit roll
Quality Level
parameter
180 sec/4 cm capillary flow rate
backing thickness
4 mil
roll L
100 m (328 ft)
width
25 mm
General description
Application
Features and Benefits
- Química de superficie y flujo constantes, proceso de fabricación robusto
- Química de superficie patentada optimizada para aplicaciones de flujo lateral
- Alto nivel de calidad: MQ400
- Socio y marca de confianza con décadas de experiencia en la fabricación de membranas
- Gran capacidad de producción, elevados niveles de existencias, múltiples líneas de fabricación
- Prácticos envases de muestras disponibles en varios formatos
- Cantidades a escala de fabricación disponibles para compras virtuales con envío inmediato.
- Tiempo de flujo capilar y grosor de la membrana constantes
- La morfología de superficie superior permite una distribución de flujo uniforme y constante de los reactivos por la superficie de la membrana
- Formación de líneas problema y de control nítidas, intensas y uniforme
- Mejor sensibilidad de la prueba
- Excelente uniformidad intra e interlote.
- Mejor sensibilidad de la prueba
- Excelente reproducibilidad Mejora de los rendimientos de fabricación de pruebas de flujo lateral.
- Plazos de ejecución y entrega rápidos.
- Sin interrupción de suministro
- Excelente soporte técnico
Other Notes
Rollo de ranura única envasado individualmente para muestreo/evaluación
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3