Key Documents
SCT104
Sigma-Aldrich
Colorante BioTracker NucView® 405 Blue Caspase-3 (PBS)
Live cell imaging apoptosis dye for caspase-3/7 enzyme activity used to detect programmed cell death using fluorescence microscopy or flow cytometry applications.
Sinónimos:
Caspase-3/7 apoptosis dye, Live cell caspase-3 apoptosis probe, Live cell imaging probe
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
General description
Las caspasas son una familia de enzimas proteasas que desempeñan un papel esencial en la muerte celular programada, conocida como apoptosis. La caspasa-3 es una proteína caspasa que interacciona con la caspasa-8 y la caspasa-9, y la activación secuencial desempeña un papel central en la fase de ejecución de la apoptosis celular.
El colorante BioTracker NucView 405 Blue Caspase-3 proporciona una práctica herramienta para las células vivas destinada a perfilar poblaciones de células apoptóticas en función de la actividad caspasa-3/7 utilizando microscopia de fluorescencia o citometría de flujo. Al contrario que otros sustratos fluorógenos de la caspasa o ensayos con inhibidores fluorescentes de caspasa (FLICA), el colorante BioTracker NucView 405 Caspase-3 puede utilizarse para detectar la actividad caspasa-3/7 dentro de células individuales intactas sin inhibir la progresión de la apoptosis. El sustrato consiste en un colorante fluorógeno del ADN acoplado a la secuencia de reconocimiento DEVD de la caspasa-3/7. El sustrato, que es inicialmente no fluorescente, atraviesa la membrana plasmática y entra en el citoplasma. En las células apoptóticas, la caspasa-3/7 escinde el sustrato, liberando el colorante de alta afinidad por el ADN, que migra al núcleo celular y tiñe el ADN con fluorescencia de color azul brillante. Así, el sustrato NucView 405 Caspase-3 es bifuncional, permitiendo la detección de la actividad caspasa-3/7 y la visualización de cambios morfológicos en el núcleo durante la apoptosis. El colorante es fijable en formaldehído y compatible con la inmunotinción posterior. Se ofrece en formulaciones de DMSO y PBS (disolución salina tamponada fosfato). El sustrato en PBS está formulado para utilizar en células que son sensibles a la toxicidad del DMSO.
El colorante NucView 405 se excita con la línea láser de 405 nm para la detección mediante microscopia confocal en el canal DAPI o por citometría de flujo en el canal Pacific Blue. NucView 405 es ideal para la detección de caspasa-3 en aplicaciones multicolor para investigadores que deseen reservar el canal de fluorescencia verde para otros reactivos de detección.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 429 nm
Emisión: 469 nm
Application
Categoría de investigación
Obtención de imágenes celulares
Colorante para detectar la apoptosis en imágenes de células vivas mediante la actividad de la enzima caspasa-3/7 utilizando microscopia de fluorescencia o citometría de flujo.
Obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Quality
Propiedades espectrales
Absorbancia: 429 nm
Emisión: 469 nm
Physical form
Líquido
Storage and Stability
Conservar el colorante BioTracker NucView 405 Blue Caspase-3 en PBS 1 mM a -20ºC. Proteger de la luz.
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Legal Information
NucView is a registered trademark of Biotium Inc.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash