SCCE016
Células epiteliales corneales humanas
Human Corneal Epithelial Cells provide an ideal serum-free culture model without antimicrobials or phenol red when used with the EpiGRO Ocular Epithelia Complete Media Kit.
Sinónimos:
HCEC cells
About This Item
Productos recomendados
biological source
human cornea (epithelial cells)
Quality Level
packaging
vial of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Chemicon®
EpiGRO®
Millipore
morphology
(epithelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
General description
Las células epiteliales de la cornea humana se pueden utilizar para estudios de interacciones entre células y matrices, regulación génica y desarrollo tisular, desarrollo de fármacos y validación de métodos alternativos en toxicología. Las células epiteliales corneales humanas se crioconservan como células secundarias. Las células se han aislado del tejido corneal humano y se han expandido dos veces en los vasos de cultivo antes de ser cosechadas para crioconservación. Este producto está indicado solo para investigación. Este producto no está aprobado para uso humano ni veterinario, ni para uso en procedimientos diagnósticos in vitro o clínicos
Origen del producto: epitelio corneal humano
Cell Line Origin
Córnea
Cell Line Description
Células epiteliales
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Investigación en células madre
Consulte la ficha técnica para obtener instrucciones detalladas sobre descongelación, siembra en placa, alimentación, pases, etc.
Packaging
500 000 células
Components
SCCE016
Quality
Las células son negativas para contaminación por VIH (1,12), VHB, VHC, bacteriana, por micoplasmas y fúngica.
Mayor crecimiento: garantía de que proporciona 3 o más pases cuando se cultiva en el medio EndoGRO apropiado.
Mayor crecimiento: garantía de que proporciona 3 o más pases cuando se cultiva en el medio EndoGRO apropiado.
Storage and Stability
Para mantener la integridad de las células, Millipore recomienda desembalar los productos inmediatamente después de recibirlos y guardarlos a una temperatura inferior a -150°C o en fase de vapor de nitrógeno líquido.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EPIGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Nature communications, 9(1), 4433-4433 (2018-11-08)
Eye diseases and injuries impose a significant clinical problem worldwide. Safe and effective ocular drug delivery is, however, challenging due to the presence of ocular barriers. Here we report a strategy using an eye patch equipped with an array of
Acta biomaterialia, 88, 293-300 (2019-02-06)
A short tetramer peptide, Ac-IVKC, spontaneously formed a hydrogel in water. Disulfide bonds were introduced via hydrogen peroxide (H2O2)-assisted oxidation, resulting in (Ac-IVKC)2 dimers. The extent of disulfide bond formation and gel stiffness increased with the amount of H2O2 used
RSC advances, 9(39), 22531-22539 (2019-07-22)
Impaired regeneration of the corneal epithelium, as found in many ocular surface diseases, is a major clinical problem in ophthalmology. We hypothesized that corneal epithelial regeneration can be promoted by the physiological, energy-delivering as well as "morphogenetically active" polymer, inorganic
Journal of neurochemistry, 151(2), 238-254 (2019-03-20)
Herpes simplex virus-type 1 (HSV-1) infection of sensory neurons may lead to a significant reduction in the expression of voltage-activated Na+ and Ca2+ channels, which can disrupt the transmission of pain information. Viral infection also results in the secretion of