Documentos clave
S2GPT02RE
Millipore
Millipore® Steritop® Filtro de tapa botella al vacío
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 250 mL, pack of 12 ea
Sinónimos:
Filtro de tapa de botella a rosca Steritop, SCGPT02RE
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Quality Level
sterility
sterile; irradiated
product line
Steritop®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
95 mm
capacity
250 mL
diam.
12.5 cm
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
funnel capacity
250 mL
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
shipped in
ambient
General description
Este artículo es un sustituto directo de SCGPT05RE
Trabaje con facilidad y filtre con confianza con los sistemas de filtración Stericup® y Steritop®.
Las unidades de filtración estériles Stericup® y Steritop® utilizan membranas de alto rendimiento fiables para una esterilización por filtración óptima de los reactivos, las disoluciones tampón y los medios. Estos dispositivos combinan caudales y rendimiento superiores con una baja adsorción inespecífica y un diseño estable sin puntas.
Esta tapa de botella Steritop® de 250 ml con una membrana de filtración de polietersulfona (PES) y un tamaño de poro de 0,22 μm puede utilizarse en botellas con aberturas de 45 mm, diseñadas para aplicaciones de vacío.
Application
Los sistemas Stericup® y Steritop® están diseñados para reducir la formación de espuma y la desnaturalización de las proteínas mientras maximizan el flujo y pueden utilizarse para la filtración esterilizante al vacío de disoluciones acuosas como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
  • Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
  • Amortiguadores
  • Disoluciones biológicas
Para uso exclusivo en investigación
Features and Benefits
La identificación del producto en negrita en el embudo de filtración Steritop® muestra claramente las características de la membrana, como su composición y el tamaño de los poros, para la selección del producto apropiado para la aplicación.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Contenido relacionado
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
Questions
1–10 of 16 Questions  
  1. The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
    1 answer
    1. Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
      Glass bottles, GL33:
      • Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
      • Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
      Glass bottles, GL45
      • Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
      • Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
      • Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
      • Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
      • Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
      • Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
      Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)
      Helpful?
  2. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 answer
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      Helpful?
  3. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      Helpful?
  4. What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Helpful?
  5. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
      *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
      Helpful?
  6. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 answer
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      Helpful?
  7. What Bacterial Endotoxins Test is used?
    1 answer
    1. The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
      Helpful?
  8. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 answer
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      Helpful?
  9. Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
      Helpful?
  10. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
    1 answer
    1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
      Helpful?
1–10 of 16 Questions  