Key Documents
RW0304700
Millipore
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 0,2 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración reforzada
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
Quality Level
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
200 μm
pore size
0.2 μm pore size
75 % porosity
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: RW03
Las membranas de prefiltración reforzadas se pueden utilizar para eliminar contaminantes de una variedad de líquidos y gases. Los filtros tienen una gran capacidad de retención de suciedad y una baja caída de presión, lo que los hace ideales para reducir las concentraciones de contaminantes antes de los filtros de grado esterilizante. A diferencia de los materiales de prefiltración tradicionales que contienen asbesto o fibra de vidrio, nuestras membranas de prefiltración reforzadas están hechas de materiales que no se desprenden. Estos filtros retienen los contaminantes en la superficie de la membrana de celulosa.
Características y beneficios:
•Prefiltro con gran capacidad de carga de suciedad para un mayor rendimiento
•El sustrato que no se desprende no descargará las fibras en las aplicaciones posteriores
Aplicaciones:
Prefiltración antes de los filtros de grado esterilizante
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Application
Prefiltración antes de la filtración a través de membrana de 0,22 μm.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse filtración de los líquidos a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y respaldar el crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis posteriores
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco lejos de una fuente de calor
  • Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3