Documentos clave
PX1570
Supelco
Fosfato de potasio dibasic
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Fosfato de dipotasio, Hidrogenofosfato de dipotasio, sec -Fosfato de potasio
About This Item
Fórmula lineal:
K2HPO4
Número de CAS:
Peso molecular:
174.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-834-5
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
meets USP/NF
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
granular
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pérdida
≤1.0% loss on drying, 105°C
color
white
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidad
1600 g/L
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análisis
Assay (acidimetric)98.0% minChloride (Cl)0.003% maxColorWhiteFormGranular powderHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on drying (105°C)1.0% maxNitrogen compounds (as N)0.001% maxSodium (Na)0.05% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C8.5-9.6
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable