Documentos
PBQK04310
Millipore
Membrana de filtración de PES, 50 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
Sinónimos:
Discos de ultrafiltración, PMN 50 kDa
About This Item
UNSPSC Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
Quality Level
manufacturer/tradename
Biomax®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
filter diam.
44.5 mm
filtration area
13.4 cm2
pore size
50 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
  • Las discos de membranas de ultrafiltración de polietersulfona (PES) Biomax® son ideales para la concentración, la purificación y la desalación de proteínas.
  • Optimizados para concentrar o desalar suero, plasma o medios de cultivo de tejido acondicionados.
  • Hay disponible una amplia gama de tamaños de poro para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Application
NMWL 50 kDa, polietersulfona Biomax, 44,5 mm de diámetro
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1