Key Documents
NY1100010
Millipore
Filtro de malla de nailon
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de nailon, tamaño de poro 11,0 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
Nylon membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
L
127.7 mm
filter L × W
30 cm × 3 m
thickness
65 μm
pore size
11.0 μm pore size
6 % porosity
shipped in
ambient
Application
  • Recolección de algas y células
  • Análisis de partículas
  • Filtración de partículas grandes
  • Toxicología y cribado farmacológico en C. elegans y pez cebra
  • Filtro de fondo para sistemas de obtención de imágenes de partículas
  • Prefiltración de solventes
Supervisión de pintura
Features and Benefits
  • Los filtros de malla de nailon están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para adaptarse a los requisitos de su aplicación.
  • Los filtros ofrecen una amplia compatibilidad química y son resistentes a los disolventes agresivos.