NSRULER-11000
Volume Indicator Ruler, 1000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Productos recomendados
Materiales
PVC
Línea del producto
NovaSeptum®
fabricante / nombre comercial
NovaSeptum®
Longitud
325 mm ± 1
Anchura
30.0 mm ± 1.0
grosor
30 μm ± 1
aplicaciones
sterile sampling
compatibilidad
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 1000 mL
Información legal
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany