MXSMPCA48
Agar para recuento en placa
Plate Count Agar, for aerobic bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinónimos:
Casete precargado de medios Milliflex®
About This Item
Productos recomendados
Agency
International standards
Nivel de calidad
esterilidad
aseptically filled
Formulario
plate (pre-poured agar)
caducidad
9 mo.
Características
ready-to-use
envase
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
fabricante / nombre comercial
Milliflex Oasis®
color
clear light amberslightly opalescent
entrada
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
idoneidad
suitable for (suitable for solid cultivation)
aerobic bacteria
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with Milliflex Oasis® (System)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Especificaciones
Medio de cultivo
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable