Documentos clave
MPXPVER-K25
Millipore
Kit de Verificación de Rendimiento MAGPIX, 25 usos
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
HB.01
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Milliplex®
técnicas
multiplexing: suitable
Descripción general
Todos los Instrumentos XMAP requieren calibración periódica y pruebas de verificación del rendimiento para garantizar que el sistema esté funcionando y mantener la precisión de los datos. El instrumento MAGPIX utiliza un kit de calibración y un kit de verificación, que proporcionan cada uno 25 usos.
Aplicación
Para utilizar con el sistema MAGPIX®
Otras notas
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados
Información legal
MAGPIX is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable