Documentos clave
MISEPTC0N
Millipore
Controlador pipetas de alicuotación MilliSentials™
Sinónimos:
Controlador pipetas de alicuotación
About This Item
Código UNSPSC:
41121519
NACRES:
NB.01
L × An × Al
7.2 in. × 7.0 in. × 2.2 in.
volumen
0.5 - 5 mL
peso
385 g
alimentación a batería
rechargeable (Battery Charge time: ∼2 hours)
compatibilidad
for use with Glass and Plastic Serological Pipets with Volume 1 to 100 mL
Descripción general
El controlador de pipetas para distribución en alícuotas MilliSentials combina la función de alicuotación automática de una pipeta de repetición con las funciones básicas de un controlador de pipetas convencionales en un solo dispositivo. La función de alicuotación permite a los usuarios establecer un volumen de alícuota entre 0,5 y 5,0 ml y dispensar automáticamente alícuotas precisas con solo tocar un botón. El dispositivo también proporciona botones táctiles de aspiración y dispensación para la función de controlador de pipetas convencionales y es compatible con las principales marcas de pipetas serológicas con volúmenes comprendidos entre 1 y 100 ml. El controlador de pipetas de alicuotación MilliSentials combina el pipeteo repetido y el pipeteo estándar en un solo instrumento fácil de usar.
Accesorios incluidos-
  • Instalación mural
  • filtro de boquilla sustituible de 0,22 μm.
  • Cable de alimentación
Aplicación
  • Cultivo celular
  • Dispensación de medios
  • Llenado de placas, tubos, viales criogénicos
Características y beneficios
  • La función de alicuotación incorporada permite dispensar automáticamente alícuotas precisas de entre 0,5 y 5,0 ml con solo tocar un botón
  • Los botones táctiles de aspiración y dispensación permiten un control preciso
  • El diseño ergonómico reduce la tensión de las manos
Visite la Librería de documentos
Artículos
Analysis of the speed, accuracy, and precision of various aliquoting pipette controllers.
Analysis of the speed, accuracy, and precision of various aliquoting pipette controllers.
Analysis of the speed, accuracy, and precision of various aliquoting pipette controllers.
Analysis of the speed, accuracy, and precision of various aliquoting pipette controllers.
Contenido relacionado
Streamlined, ergonomic, essential lab equipment solutions for handling, labeling, pipetting, aliquoting, and homogenizing samples in research laboratories.
Streamlined, ergonomic, essential lab equipment solutions for handling, labeling, pipetting, aliquoting, and homogenizing samples in research laboratories.
Streamlined, ergonomic, essential lab equipment solutions for handling, labeling, pipetting, aliquoting, and homogenizing samples in research laboratories.
Streamlined, ergonomic, essential lab equipment solutions for handling, labeling, pipetting, aliquoting, and homogenizing samples in research laboratories.
Ver todo