Key Documents
MCR40054H1
Millipore
Filtro de profundidad Millistak+® Pod
CR40, cellulose (with active carbon), filtration area 0.054 m2, hydrophilic
Sinónimos:
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 0.054 m2 surface area, 1/pack
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
cellulose (with active carbon)
polypropylene
Quality Level
description
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
H
14 cm (5.3 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
filtration area
0.054 m2
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
total organic carbon (TOC) residue
1300-1700 ppb
input
sample type liquid
conductivity
4.36 – 4.57 μS/cm
filter grade
CR40
shipped in
ambient
General description
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft²(100 L/m²) of media surface area
Application
El carbono activado es una ayuda de proceso muy versátil y tiene una gran afinidad y capacidad de adsorción para compuestos olorosos y cuerpos de color en una amplia variedad de pesos moleculares
Specifications
Grado del filtro: CR40
Preparation Note
Método de esterilización
Se mantiene la integridad después de 2 ciclos de autoclave de 60 minutos a 123 °C.
Analysis Note
Residuos de carbono orgánico total (TOC): después de esterilización en autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) y lavado con descarga de 100 l de agua purificada por/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; de la superficie de los medios
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany