MABT834
Anti-Galectin-9 Antibody, Neutralizing, clone 9S2-1
clone 9S2-1, from mouse
Sinónimos:
Galectin-9, Galectin-9, Neutralizing, Gal-9, Ecalectin, Tumor antigen HOM-HD-21
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9S2-1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
neutralization: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LGALS9(3965)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Galectin-9 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable