MABN633
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
mouse monoclonal, 10D2
Sinónimos:
Alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-a-Synuclein, clone 10D2 Antibody, clone 10D2, from mouse, purified by affinity chromatography
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10D2, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNCA(6622)
Descripción general
This antibody can be used as a sandwich ELISA pair with Cat. No. MABN389, Anti-Aggregated a-Synuclein, clone 5G4.
Inmunógeno
Aplicación
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected aggregated a-Synuclein in a sandwich ELISA with Cat. No. MABN389, Anti-Aggregated a-Synuclein, clone 5G4 (Kovacs, G. G., et al. (2012). Acta Neuropathol. 123(1):37-50.).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.5 µg/mL of this antibody detected a-Synuclein in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Otras notas
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable