Key Documents
MABN628
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Cox-1, clon 5C5.1
clone 5C5.1, 1 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
Cytochrome c oxidase subunit 1, Cytochrome c oxidase polypeptide I
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5C5.1, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MT-CO1(4512)
General description
Cox-1, también conocida como subunidad 1 de la citocromo C oxidasa, polipéptido I de la citocromo C oxidasa, y codificada por el gen MT-CO1, CO1, COX1, MTCO1, es la subunidad catalítica de la citocromo C oxidasa encargada de la reducción final del oxígeno a agua en la cadena respiratoria. Las subunidades 1-3 constituyen el núcleo funcional. Los electrones originados en el citocromo C se transfieren a través del centro de cobre A de la subunidad 2 y el hemo A de la subunidad 1 al centro bimetálico formado por el hemo A3 y el cobre B. El gen Cox-1 se ubica en la mitocondria y la proteína se localiza en la membrana mitocondrial interna. Se expresa en todas las células que contienen mitocondrias funcionales y las mutaciones en Cox-1 se asocian a varias enfermedades mitocondriales disfuncionales que se manifiestan en visión defectuosa, anemia, miocardiopatía, debilidad muscular e incluso algunas formas de cáncer.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la Cox-1 humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:500-2 000 de un lote representativo detectó la Cox-1 en el tálamo, el riñón y el tejido cerebeloso humanos.
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de Cox-1 utilizando este anticuerpo anti-Cox-1, clon 5C5.1, validado para utilizar en inmunotransferencia Western e IHC.
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HepG2.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectó la Cox-1 en 10 µg de lisado de células A431.
Target description
~65 kDa observados. En algunos lisados pueden aparecer bandas no caracterizadas.
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c