MABN221
Anti-NCAM1 Antibody, clone 11G7.1
clone 11G7.1, from mouse
Sinónimos:
Neural cell adhesion molecule 1, N-CAM-1, NCAM-1, CD56
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
11G7.1, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Ncam1(24586)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected NCAM1 in rat hippocampus and rat cerebral cortex tissues.
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NCAM1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat brain tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable