MABF378
Anti-CD127 (IL-7Ra) Antibody (mouse), APC, clone A7R34
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
Sinónimos:
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
A7R34, monoclonal
reactividad de especies
mouse
concentración
0.2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Il7R(16197)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable