Documentos clave
MABD120
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-FGFR4, clon 4H2B10B2
ascites fluid, clone 4H2B10B2, from mouse
Sinónimos:
Fibroblast growth factor receptor
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
4H2B10B2, monoclonal
application:
IHC
WB
species reactivity:
human
technique(s):
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
1
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
4H2B10B2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FGFR4(2264)
General description
El FGFR4 (receptor 4 del factor de crecimiento del fibroblasto) es parte de una familia de receptores del factor de crecimiento de fibroblastos que desempeña un papel importante en las funciones biológicas de factores de crecimiento específicos. La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de receptores del factor de crecimiento de fibroblastos, donde la secuencia de aminoácidos está muy conservada entre los miembros y a lo largo de la evolución. Hay cuatro miembros en la familia de receptores de FGF: El FGFR-1 (flg), el FGFR-2 (bek, KGFR), el FGFR-3 y el FGFR-4. Los miembros de la familia FGFR difieren entre sí en sus afinidades de ligando y su distribución en los tejidos. Una proteína representativa de longitud completa consistiría en una región extracelular, compuesta de tres dominios tipo inmunoglobulina, un único segmento hidrófobo panmembrana y un dominio tirosina cinasa citoplásmico. La porción extracelular de la proteína interacciona con los factores de crecimiento de los fibroblastos, poniendo en movimiento una cascada de señales posterior, que en última instancia influye en la mitogénesis y la diferenciación.
El identificador de proteína previamente asignado G3JVM2 se ha fusionado en P22455. Los detalles completos se pueden encontrar en la base de datos UniProt.
Immunogen
Fragmento recombinante purificado del FGFR4 humano expresado en E. coli.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:200-1 000 de un lote representativo detectó el FGFR4 en células hepáticas humanas.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Detección del FGFR4 utilizando este anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo anti-FGFR4, clon 4H2B10B2, validado para utilizar en inmunotransferencia Western e IHC.
Subcategoría de investigación
Diferenciación pluripotente temprana
Quality
Evaluada mediante inmunoelectrotransferencia en células HEK293T transfectadas con el ADNc de control pCMV6-ENTRY y el CMV6-ENTRY FGFR4 .
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:500-2,000 de este anticuerpo detectó el FGFR4 en células HEK293T transfectadas con ADNc pCMV6-ENTRY FGFR4.
Target description
~88 kDa observados
Physical form
Líquido ascítico IgG1 monoclonal de ratón que contiene hasta un 0,1% de azida sódica.
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Células HEK293T transfectadas con el ADNc pCMV6-ENTRY control y el ADNc pCMV6-ENTRY FGFR4
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Kevin M Levine et al.
NPJ breast cancer, 5, 19-19 (2019-07-03)
Invasive lobular carcinoma (ILC) is an understudied subtype of breast cancer that requires novel therapies in the advanced setting. To study acquired resistance to endocrine therapy in ILC, we have recently performed RNA-Sequencing on long-term estrogen deprived cell lines and