Key Documents
MABC196
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteína 1 similar a la quitinasa 3 (YKL-40), clon mAY
clone mAY, from mouse
Sinónimos:
Chitinase-3-like protein 1, 39 kDa synovial protein, Cartilage glycoprotein 39, CGP-39, GP-39, hCGP-39, YKL-40
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
mAY, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHI3L1(1116)
General description
YKL-40 (proteína 1 similar a la quitinasa-3; glucoproteína de cartílago humano 39) es una glucoproteína secretada que pertenece a la familia de la glucosilhidrolasa 18 (GH18). Se encuentra principalmente en condrocitos, macrófagos activados y hepatocitos. La función biológica precisa de la YKL-40 se desconoce todavía; sin embargo, estudios recientes sugieren que YKL-40 puede desempeñar un papel en la diferenciación celular y la inflamación. La YKL-40 está elevada en los sueros de pacientes con enfermedades inflamatorias o cáncer, y actualmente se está investigando como un posible biomarcador de estas afecciones.
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde a la proteína 1 similar a la quitinasa-3 humana (YKL-40).
Application
Análisis de inmunocitoquímica: un lote representativo procedente de un laboratorio independiente detectó la proteína 1 similar a la quitinasa-3 (YKL-40) en células U87 (esta proteína bloquea la formación y la progresión del tubo de angiogénesis tumoral (Faibish, M., et al. (2011). Cáncer Mol Ter. 10(5):742-751.)).
Análisis de ensayo de actividad: un lote representativo procedente de un laboratorio independiente neutralizó la proteína 1 similar a la quitinasa-3 en un ensayo de neutralización (Faibish, M., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(5):742-751.).
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-proteína 1 similar a la quitinasa 3 (YKL-40), clon mAY, está validado para utilizar en Western Blotting, IHCy ensayo de actividad para la detección de proteína 1 similar a la quitinasa 3 (YKL-40).
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en medio acondicionado MG-63.
Análisis mediante inmunotransferencia Western (Western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la proteína similar a la quitinasa-3 1 (YKL-40) en 10 µg de medios acondicionados MG-63 (esta proteína bloquea la formación y la progresión del tubo de angiogénesis tumoral (Faibish, M., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(5):742-751.)).
Target description
~42 kDa observados
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en disolución tampón que contiene PBS sin conservantes.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Medios condicionados MG-63
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Kaori Watanabe et al.
International journal of oncology, 60(1) (2021-12-17)
The cancer‑stromal interaction has been demonstrated to promote tumor progression, and cancer-associated fibroblasts (CAFs), which are the main components of stromal cells, have attracted attention as novel treatment targets. Chitinase 3-like 1 (CHI3L1) is a chitinase-like protein, which affects cell proliferation
Erika Morera et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 55(10), 838-853 (2019-09-05)
Epithelial to mesenchymal transition (EMT) is a developmental event that is hijacked in some diseases such as fibrosis and cancer. In cancer, EMT has been linked to increased invasion and metastasis and is generally associated with a poor prognosis. In
Dominic Schmid et al.
Journal of neurochemistry, 158(2), 522-538 (2021-03-19)
Recent technological advances in molecular diagnostics through liquid biopsies hold the promise to repetitively monitor tumor evolution and treatment response of brain malignancies without the need of invasive surgical tissue accrual. Here, we implemented a mass spectrometry-based protein analysis pipeline
Jon P Joelsson et al.
ALTEX, 37(4), 545-560 (2020-05-26)
Azithromycin (AZM) is a broad-spectrum antibiotic widely used to treat infections. AZM also has been shown to have anti-inflammatory and immunomodulatory functions unrelated to its antibacterial activity that contribute to the effectiveness of this drug in chronic respiratory diseases. The
Jon P Joelsson et al.
ALTEX, 36(4), 634-642 (2019-06-19)
Mechanical ventilation (MV) is a life-saving therapy for critically ill patients, alleviating the work of breathing and supporting adequate gas exchange. However, MV can cause ventilator induced lung injury (VILI) by baro/volu- and atelectrauma, even lead to acute respiratory distress