Documentos clave
MAB858-2
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-VRS, glucoproteína, todo tipo de cepas A, B, clon 131-2G
clone 131-2G, from mouse
Sinónimos:
RSV
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
131-2G, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
isotipo
IgG1κ
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
RSV es un paramixovirus lábil que produce una fusión característica de las células humanas en cultivo de tejidos, el efecto sincitial. Se han identificado dos subtipos, A y B. El subtipo B se caracteriza como las cepas asintomáticas del virus. Las enfermedades clínicas más graves involucran cepas del subtipo A.
Especificidad
Glucoproteína, 89 kD. Reconoce las cepas A y B.
Inmunógeno
A2
Epítopo: algunas cepas de tipo B.
Aplicación
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
Detección del virus sincitial respiratorio usando este anticuerpo anti-VRS, glucoproteína, todas las cepas de tipo A, B, clon 131-2G validado para utilizar en ELISA e IF.
ELISA
Inmunofluorescencia indirecta (cortes de tejido fresco congelado)
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo finales.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Forma física
Inmunoglobulina purificada. 1 mg/ml en PB 0,02M con NaCl 0,25M NaCl, pH=7,6 conteniendo azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Almacenamiento y estabilidad
Mantener entre 2 y 8°C en alícuotas durante un máximo de 12 meses después de la fecha de recepción. No guardar en un formato diluido.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Jorge C G Blanco et al.
Viruses, 15(6) (2023-06-28)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a significant threat to elderly populations and repeated infections that occur throughout life are poorly protective. To assess the role of prior RSV infections as well as elderly immune senescence on vaccine efficacy, we compared
Laura L A van Dijk et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 81(1), 267-267 (2024-06-17)
Neutralizing antibodies are considered a correlate of protection against severe human respiratory syncytial virus (HRSV) disease. Currently, HRSV neutralization assays are performed on immortalized cell lines like Vero or A549 cells. It is known that assays on these cell lines
Edgar R Wood et al.
The Journal of biological chemistry, 290(32), 19681-19696 (2015-06-10)
2',5'-Oligoadenylate synthetase (OAS) enzymes and RNase-L constitute a major effector arm of interferon (IFN)-mediated antiviral defense. OAS produces a unique oligonucleotide second messenger, 2',5'-oligoadenylate (2-5A), that binds and activates RNase-L. This pathway is down-regulated by virus- and host-encoded enzymes that
Myra N Widjojoatmodjo et al.
Virology journal, 7, 114-114 (2010-06-08)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a primary cause of serious lower respiratory tract illness for which there is still no safe and effective vaccine available. Using reverse genetics, recombinant (r)RSV and an rRSV lacking the G gene (DeltaG) were constructed
Exploratory Spatial Analysis of in vitro Respiratory Syncytial Virus Co-infections.
Simeonov, I; Gong, X; Kim, O; Poss, M; Chiaromonte, F; Fricks, J
Viruses null
Questions
  1. Is this antibody good for WB?
    1 answer
    1. This product has been tested for use in ELISA and Immunofluorescence. The suitability for use in Western Blotting has not been determined. Please see the link below to review an alternative product that may be of interest:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/mab8599