Documentos clave
MAB3328
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-MMP-14, dominio catalítico, clon LEM-2/15.8
clone LEM-2/15.8, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
MT1-MMP
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
LEM-2/15.8, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP14(4323)
General description
La MT1-MMP desempeña un papel importante durante la migración de las células endoteliales y la remodelación de la matriz. No se ha caracterizado por completo el papel de la MT1-MMP en la motilidad de las células endoteliales, pero su actividad parece modular la migración endotelial, la invasión y la formación de tubos capilares durante la respuesta angiógena (Galvez, 2001). La MT1-MMP también parece tener un papel clave en el reclutamiento de los monocitos durante la inflamación (Salomon, 2005).
Specificity
LEM-2/15,8 reacciona con el MT1-MMP humano y muestra reactividad cruzada con muestras de ratón. Este anticuerpo se generó contra el dominio catalítico de la MT1-MMP y es capaz de inhibir la actividad enzimática.
Immunogen
Epítopo: dominio catalítico
Péptido sintético: secuencia de 218-233 aminoácidos dentro del dominio catalítico
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la MMP-14 con este anticuerpo anti-MMP-14, dominio catalítico, clon LEM-2/15,8 validado para utilizar en ELISA, IP y WB.
Inmunoelectrotransferencia (WB)
Inmunohistoquímica: Tejidos congelados e incluidos en parafina
Inmunofluorescencia
Citometría de flujo
Bloqueo: 10-15μg/ml
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
MMP y TIMP
Physical form
Inmunoglobulina purificada por cromatografía de proteína A. Líquido en fosfato 0,2 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6, con azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener a 2-8°C durante un máximo de 12 meses desde de la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
G Daniel Grass et al.
Journal of cell science, 125(Pt 3), 777-788 (2012-03-06)
A defining feature of malignant tumor progression is cellular penetration through the basement membrane and interstitial matrices that separate various cellular compartments. Accumulating evidence supports the notion that invasive cells employ specialized structures termed invadopodia to breach these structural barriers.
J K Björk et al.
Oncogene, 35(14), 1770-1784 (2015-06-30)
Heat-shock factors (HSFs) are key transcriptional regulators in cell survival. Although HSF1 has been identified as a driver of carcinogenesis, HSF2 has not been explored in malignancies. Here, we report that HSF2 suppresses tumor invasion of prostate cancer (PrCa). In
Charles Marusak et al.
Pharmacological research, 113(Pt A), 515-520 (2016-10-21)
MT1-MMP and MMP2 have been implicated as pro-tumorigenic and pro-metastatic factors in a wide variety of cancers including melanoma. We have previously demonstrated that MT1-MMP is highly expressed in melanoma where it promotes melanoma cell invasion and metastasis in part
Susan H Taylor et al.
eLife, 4, e09345-e09345 (2015-09-22)
Type I collagen-containing fibrils are major structural components of the extracellular matrix of vertebrate tissues, especially tendon, but how they are formed is not fully understood. MMP14 is a potent pericellular collagenase that can cleave type I collagen in vitro.
Karina Di Gregoli et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 34(9), 1990-2000 (2014-07-06)
Our recent studies have highlighted membrane type-1 matrix metalloproteinase (MMP)-14 as a selective marker for an invasive subset of macrophages potentially related to atherosclerotic plaque progression. Moreover, colony stimulating factors (CSF) may exert divergent effects on macrophage MMP expression, possibly