MAB3222
Anti-BrdU Antibody, clone IIB5
clone IIB5, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
BrdU
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
IIB5, monoclonal
reactividad de especies (predicha por homología)
all
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
http://www.protocol-online.org/prot/Immunology/Immunohistochemistry. For examples of various protocols.
Flow Cytometry: 1:100-1:200; acid methanol treatment required.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
In order for the antibody to work a pretreatment to expose DNA will be needed (1 mg/mL of pepsin in 0.01 M HCL 30 min at r/t)
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
After incorporation of BrdU, all DNA containing species
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable