Documentos clave
MAB1535
Sigma-Aldrich
Anti-Hexokinase Type III Antibody, clone C7C3
ascites fluid, clone C7C3, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C7C3, monoclonal
reactividad de especies
rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Hk1(25058)
Especificidad
Recognizes Type III hexokinase. No cross-reactivity with Type I or Type II isozymes.
Inmunógeno
Rat Type III hexokinase.
Aplicación
Anti-Hexokinase Type III Antibody, clone C7C3 detects level of Hexokinase Type III & has been published & validated for use in IC.
Immunohistochemical localization of Type III hexokinase: 1:50.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable