Documentos clave
MAB1393-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-PECAM-1 (CD31), clon TLD-3A12
clone TLD-3A12, from mouse
Sinónimos:
Platelet endothelial cell adhesion molecule, CD31
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TLD-3A12, monoclonal
reactividad de especies
human, rat
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PECAM1(5175)
rat ... Pecam1(29583)
Descripción general
La molécula de adhesión de las células endoteliales a las plaquetas (UniProt: Q3SWT0; PECAM-1, CD31) está codificada por el gen Pecam1 (también conocido como Pecam) (ID del gen: 29583) en rata. La PECAM-1 es una proteína de membrana tipo I de un solo paso que contiene 6 dominios tipo C2 tipo Ig (tipo inmunoglobulina). La PECAM1 está glucosilada diferencialmente implicando los sitios de glucosilación N-ligado y O-ligado. Es una molécula de adhesión celular necesaria para la migración trans-endotelial de los leucocitos (TEM) en la mayoría de las enfermedades inflamatorias. La PECAM1 desempeña un papel vital en los procesos de señalización implicados en la angiogénesis, la función plaquetaria, la trombosis, la mecanodetección de la respuesta de las células endoteliales a la tensión de cizallamiento de fluidos y la regulación de múltiples etapas de migración leucocitaria a través de las paredes venulares. La PECAM1 se expresa en plaquetas y leucocitos y se concentra principalmente en los límites entre las células endoteliales. La PECAM1 previene la ingestión fagocitaria de células viables estrechamente unidas mediante la transmisión de señales de ′desprendimiento′ y cambia la función en la apoptosis, promoviendo el anclaje de las células moribundas a los fagocitos. Durante la apoptosis, la señalización de adentro hacia afuera de la PECAM1 está desactivada, lo que permite a la célula apoptótica aceptar la interacción fagocítica. La PECAM1 es fosforilada en los residuos de serina y tirosina después de la activación celular. En las células endoteliales se demuestra que Fyn interviene en la fosforilación de la tirosina inducida por fuerzas mecánicas. En respuesta al Fc epsilon RI (activación FCER1), FER y FES fosforilan la PECAM1 en los residuos de tirosina.
Especificidad
El clon TLD-3A12 reconoce la PECAM-1 humana y de rata.
Inmunógeno
Células microgliales activadas derivadas de ratas Lewis.
Aplicación
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo detectó la PECAM-1 (CD31) en aplicaciones de inmunoprecipitación (Williams, K.C., et. al (1996). J Neurosci Res 45(6):747-57).
Análisis mediante citometría de flujo: 1 µg de un lote representativo detectó la PECAM-1 (CD31) en un millón de esplenocitos de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la PECAM-1 (CD31) en aplicaciones de inmunoelectrotransferencia (Male, D., et. al (1995). Immunology. 84(3):453-60).
Análisis mediante ELISA: un lote representativo detectó la PECAM-1 (CD31) en aplicaciones ELISA (Male, D., et. al (1995). Immunology. 84(3):453-60; Williams, K.C., et. al. (1996). J Neurosci Res. 45(6):747-57).
Afecta a la función: un lote representativo de PECAM-1 (CD31) afectó a la función (Williams, K.C., et. al (1996). J Neurosci Res 45(6):747-57).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la PECAM-1 (CD31) en aplicaciones inmunohistoquímicas (Williams, K.C., et. al (1996). J Neurosci Res. 45(6):747-57).
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo monoclonal de ratón anti-PECAM-1 (CD31), clon TLD-3A12, Nº de ref. MAB1393-I, se ha probado para utilizar en ELISA, citometría de flujo, estudios funcionales, inmunohistoquímica (parafina) e inmunohistoquímica, inmunoprecipitación y Western Blotting, para la detección de CD31/PECAM-1.
Calidad
Evaluada por inmunohistoquímica en amígdala humana.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:250 de este anticuerpo detectó la PECAM-1 (CD31) en tejido de amígdala humana.
Descripción de destino
76,19 kDa calculados.
Forma física
Anticuerpo IgG1 monoclonal de ratón purificado en PBS sin azida.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción. Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Alexander Kostyunin et al.
International journal of molecular sciences, 24(17) (2023-09-09)
Hitherto, calcified aortic valves (AVs) and failing bioprosthetic heart valves (BHVs) have been investigated by similar approaches, mostly limited to various immunostaining techniques. Having employed multiple immunostaining combinations, we demonstrated that AVs retain a well-defined cellular hierarchy even at severe
Effect of Hypoxia-Ischemia on the Expression of Iron-Related Proteins in Neonatal Rat Brains.
Lin, et al.
Neural Plast., 2023, 4226139-4226139 (2023)