Documentos clave
JMWP02500
Millipore
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 5,0 μm
Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración Omnipore
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
Omnipore
parameter
130 °C max. temp.
filter diam.
25 mm
thickness
85 μm
pore size
5.0 μm pore size
80 % porosity
shipped in
ambient
Application
  • Filtración de disoluciones acuosas
  • Clarificación de disoluciones ácidas y alcalinas
  • Filtración de fase móvil para HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Análisis de microplásticos
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13